Learn More
Dodécahydrate de sulfate de potassium d’aluminium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 99,0 à 100,5 % (calc. sur substance sèche), Honeywell Fluka™
Code produit 15661160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661160 6 x 1 kg 6 pièces
15651160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15661160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 126236X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, 99,0 à 100,5 % (calc. sur substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 474.372
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 92°C (literature)
Note relative au nom Puriss., Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 6 x 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule linéaire AlK(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5% (calc. on dry substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.757 g/mL at 25 °C(lit.)