Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4 |
| Poids de la formule | 473.9755 |