Learn More
Poudre d’aluminium, 99,97 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340178
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11340178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042920.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray powder
Densité 2.7g/cm3
Quantité 25 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Water reactive
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis)
Forme Poudre
Nom IUPAC aluminium