Learn More
VACUUBRAND™ Pièce en croix réductrice en aluminium avec petites brides KF
Code produit. 10069440 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
25/25/16/16 mm
40/40/16/16 mm
Dimensions:
35 x 70 po (35 x 70 mm)
45 x 90 x 65 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10069440
Marque: VACUUBRAND™ 20669608
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 25/25/16/16 mm
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Dimensions 35 x 70 po (35 x 70 mm)
Type Pièce transversale de réduction