Learn More
VACUUBRAND™ Pièce en croix réductrice en aluminium avec petites brides KF
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
25/25/16/16 mm
40/40/16/16 mm
Dimensions:
35 x 70 po (35 x 70 mm)
45 x 90 x 65 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 40/40/16/16 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 45 x 90 x 65 x 130 mm |
| Type | Pièce transversale de réduction |