Learn More
Nickel Electro™ Statif en aluminium
Tous les produits Nickel-Electro Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) de la tige:
12 mm
12,5 mm
Hauteur (métrique):
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la tige:
500 mm
600 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Statif en aluminium
- Filetage M10 x 1,55 mm
Aluminium, statif
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | 600 mm |
| Longueur (métrique) de la tige | 600 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 12,5 mm |
| Type de produit | Cornue |
| Finition | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Bases de rétorsions |
| Quantité | 1 de chaque |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur