Learn More
Tige d’aluminium, alliage 6061, 25,4 mm (1,0 er) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349717
Click to view available options
Quantité:
30 cm
5 x 30 cm
Conditionnement:
30cm
5 pièces
Code produit. 11349717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042055.CE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum rod, Alloy 6061
Note relative au nom 25.4mm (1.0 in.) dia.
Quantité 5 x 30 cm
Odeur Odorless
Poids ≈13.7 g/cm
Forme Tige
Numéro MDL MFCD00214039