Learn More
Cole-Parmer™ Pelle en aluminium
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 mL
1100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1100 ml |
| Type de produit | Pelle |
| Longueur (impériale) | 9 in. |
| Matériau | Aluminium |
| Type de poignée | Manche rainuré |