Learn More
Sec-butoxide d’aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sec-butoxyde d’aluminium est utilisé dans la préparation de gels d’alumine photosensibles. Il est également utilisé dans la préparation d’aluminophosphate cristallin microporeux AlPO-41 et d’alumine mésoporeuse. Il est utilisé comme agent gélifiant dans la peinture et l’encre et comme substance hydrofuge dans le bois. De plus, il agit comme un catalyseur et un réducteur actifs des aldéhydes et des cétones. En outre, il est utilisé pour fabriquer de l’alumine à grande surface active avec du 2,4-pentanedione comme agent chélateur.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’alcool isopropylique et au toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les métaux et les halogènes.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 200°C to 206°C (30mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum sec-butoxide |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 3910908 |
| Point d’éclair | 27°C (82°F) |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. |
| Poids de la formule | 246.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Odeur | Alcohol-like |
| Afficher plus |