Learn More
Korff™ Feuilles en aluminium
Click to view available options
Largeur (métrique):
80 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Feuille aluminium pré-découpée
• Epaisseur 30μm avec intercalaire en mousseline
• Pour bouchage sûr et rapide
• Carton de 1000 feuilles
• Feuille aluminium pré-découpée
• 150 x 150mm
• Epaisseur 30μm avec intercalaire en mousseline
• Pour bouchage sûr et rapide
• Carton de 1000 feuilles
• Feuille aluminium pré-découpée
• 150 x 150mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Feuilles |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Aluminium |