Learn More
Korff™ Petits rouleaux en aluminium
Click to view available options
Largeur (métrique):
300mm
300 mm
450 mm
Description:
Calibre du papier aluminium : 0,030mm
Épaisseur de la feuille : 0,015 mm
Conditionnement:
10m
Spécification
Spécification
| Description | Épaisseur de la feuille : 0,015 mm |
| Type de produit | Petits rouleaux |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Aluminium |