Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée, paroi lisse, en aluminium
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Boîtes ” à parois lisses et à fond plat multiusages“
- Sans huile et sans revêtement, sans languette
- Le contour de la boîte facilite l’empilement et la distribution
- Jetable
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 80 ml |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Plat |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage, la distribution, l’échantillonnage et les tests polyvalents |
| À utiliser avec (équipement) | Pesée, test d’humidité, analyse des eaux usées, chimie et pharmaceutique |
| Largeur (métrique) | 1.7 cm |
| Profondeur (métrique) | 7,3 cm |
| Afficher plus |