Learn More
Sulfate d’aluminium, 18-hydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Sulfate |
| Note relative au nom | 18-Hydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.69kg |
| Poids de la formule | 666.41 |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminium sulphate octadecahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate octadecahydrate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?