Learn More
Hydrate de sulfate d’aluminium, ACS, 98,0 à 102 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383368
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383368 250 g 250g
11393368 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036294.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminum sulfate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17927-65-0
Formule moléculaire Al2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 342.13
Numéro MDL MFCD00149136
Clé InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
CID PubChem 3080712
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate ; hydrate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate hydrate
pH 3.5
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Merck Index 14,366
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Poids de la formule 342.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.0 to 102%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 1.61 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..