Learn More
Sulfate d'aluminium hydraté ACS MP Biomedicals
Code produit 11450482 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450482 1 kg
11430482 100 g
11440482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450482 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219140391
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 17927-65-0
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Sulfate Hydrate
Note relative au nom Hydrate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98 à 102 %
Formule moléculaire Al2H36O30S3
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 666.401
Poids de la formule 342,15 (Anhydre)
Qualité Réactif ACS