Learn More
Sulfate d’aluminium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., 100-110 %, 51,0-59,0 % Al2(SO4)3, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Al2(SO4)3 · 18H2O |
| Numéro UN | 3260 |
| Poids de la formule | 342,15 g/mol (base anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 100 à 110 % |
| Qualité | puriss. |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminum sulfate hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate