Learn More
Hydrate de sulfate d’aluminium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur. 100 à 110 %, 51,0 à 59,0 % de base Al2(SO4)3, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15651020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
20kg
25kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15651020 6 x 1 kg 6 pièces
15611020 1 kg 1kg
15621020 2.5 kg 2.50kg
15631020 20 kg 20kg
15641020 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15651020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 110446X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 100 à 110 %, 51,0 à 59,0 % de base Al2(SO4)3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-31-8
Formule moléculaire Al2H36O30S3
Poids moléculaire (g/mol) 666.401
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Sulfate Hydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire Al2(SO4)3 · 18H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 342.15 (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 100 to 110%
Qualité puriss.