Learn More
Sulfate d'aluminium hydraté, TRC
Code produit 30314695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314695 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57573550G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Sulfate (AS)
Quantité 50 g
Formule moléculaire 2 Al . 3 O4 S . H2 O
Synonyme Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate
Formule InChI InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
SMILES O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 360.17
Poids de la formule 359.8288