Learn More
Oxyde de titane d’aluminium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302438
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302438 25 g 25g
11312438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014484.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-39-6
Formule moléculaire Al2O5Ti
Poids moléculaire (g/mol) 181.825
Numéro MDL MFCD00064749
Clé InChI CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
CID PubChem 16213786
Nom IUPAC oxo-bis(oxoalumanyloxy)titane
SMILES O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum titanium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.86
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum titanium oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .