Learn More
Fisherbrand™ Bassin en aluminium, lot de 100, sans huiles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
Le sac de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
- Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
- Sans huile
sont passés par un processus de nettoyage rigoureuse en trois étapes pour éliminer l’huile contient ou les résidus destinés à une analyse plus fiable de l’échantillon d’humidité et de pesage.
- Traités et emballés dans un environnement de salle blanche
- Traçabilité par lot
- Volume : 70 ml
- Dimensions : 2,8 x 0,7 po (71 x 17 mm)
- Paquet de 100
- Finir l’aiguille
- Épaisseur : 0,075 mm
- Certificats pour les navires en présentez comme peut en bénéficier sur demande
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Rond |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions (L x l) | 43 x 12 mm |