Learn More
Cole-Parmer™ Micro-nacelles de pesée en aluminium
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,035 mL
0,35 mL
1,12 mL
Forme:
Rectangulaires
Rond
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
Description
- Conditionnés dans des récipients en plastique faciles à utiliser pour le stockage et la distribution
- Sans huile et sans revêtement
- Jetable
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 1,12 mL |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Microbalances, analyses thermiques et micro-élémentaires organiques et usage pharmaceutique |
| Dimensions (L x l) | 12 x 4 mm |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Afficher plus |