Learn More
Citrate d'alvérine, LoGiCal
Code produit 30461819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461819 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461819 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0454.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Noms d’analytes ou de composants Alverine Citrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H27 N . C6 H8 O7
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
Formule InChI InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC N-éthyl-3-phényl-N-(3-phénylpropyl)propan-1-amine ; acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 473.56
Quantité 10 mg
Poids de la formule 473,2414 g/mol