Learn More
Alverine citrate, MedChemExpress
Code produit. 16458508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16458508
Marque: Medchem Express HYB0500
MedChemExpress Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alverine citrate
Forme physique Solid
CAS 5560-59-8
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H35NO7
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme NSC 35459
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 473.56
Poids de la formule 473.56
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.