Learn More
Citrate d'alvérine, Mikromol™
Code produit 17992536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992536 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992536 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0454.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Citrate d'alvérine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alverine Citrate
CAS 5560-59-8
Noms d’analytes ou de composants Alverine Citrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H27 N . C6 H8 O7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal
Formule InChI InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC N-éthyl-3-phényl-N-(3-phénylpropyl)propan-1-amine ; acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 473.56
Quantité 250 mg
Poids de la formule 473,2414 g/mol