Learn More
Tocris Bioscience™ AM 580
GREENER_CHOICE
Code produit. 18710007
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 18710007
Marque: Tocris Bioscience™ TB0760RMU/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
AM 580 synthesized to Ancillary Material Grade
TB0760-RMU is an Ancillary Material Grade version of product AM 580 (Cat. No. 0760). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]amino]benzoic acid
CAS 102121-60-8
Quantité 10 mg
Cible Retinoic Acid Receptor Agonists
Formule moléculaire C22H25NO3
Pureté 0.98