Learn More
AM580, MedChemExpress
Code produit. p-200098065
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16480347
Marque: Medchem Express HY10475
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM580
CAS 102121-60-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25NO3
Quantité 50 mg
Synonyme CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 351.44
Poids de la formule 351.44
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.