Learn More
AM966, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AM966 |
| CAS | 1228690-19-4 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H23ClN2O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 490.93 |
| Poids de la formule | 490.93 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.