Learn More
Chlorhydrate d'amantadine, Mikromol™
Code produit 17933546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0564.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate d'amantadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amantadine Hydrochloride
CAS 665-66-7
Noms d’analytes ou de composants Amantadine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H17 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC adamantan-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Quantité 500 mg
Poids de la formule 187,1128 g/mol