Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 ambré avec bouchons en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Comprend un certificat de lot USP
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 11 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Fiole jaugée |
| Diamètre du filetage | NS 12/21 |
| Tolérance | ± 0,05 ml |
| Classe | A |
| Type de bouchon | Bouchon |