Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 ambré avec bouchons en polypropylène
Code produit. 15238816 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15238816
Marque: BRAND™ 37487
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre ambré protège les contenus photosensibles.
  • Fabriqués en verre Boro 3.3
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Comprend un certificat de lot USP
  • Classe A, marquage DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Nb par paquet 1
Type de produit Fiole jaugée
Diamètre du filetage NS 14/23
Tolérance ± 0,08 ml
Classe A
Type de bouchon Bouchon