Learn More
Plas Labs™ Armoire à dessiccation en acrylique ambré
Click to view available options
Hauteur (métrique):
310 mm
610 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dessiccateur sous flux gazeux
- Stockage sous flux de gaz inerte, CO2, N2..
- Surpression jusqu'à 20 mbar
- Pour produits photo-sensibles
- Visibilité totale, superposable
- Hygromètre intégré sur la porte
- Les chambres doubles possèdent 2 compartiments totalement indépendants
- Porte étanche par fermeture à loquets sur ressort et écrasement du joint PVC
- Etagères ajourées pour circulation d'air, réglables par pas de 51mm
- 2 raccords nylon entrée/sortie, filetés 1/4 MNPT pour tube φ int 3,2mm permettant un balayage de gaz
- Empilable sans risque de chute
- Ne pas utiliser sous pression supérieure à 20 mbar ou sous vide
- Ambré
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (application) | Pour les produits photosensibles |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Positions des étagères | Ajustable par incréments de 51 mm |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| Hauteur (métrique) | 610 mm |