Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons phénoliques noirs revêtus PolyCone
Code produit. 11748739 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Taille du bouchon:
20 à 400 mm
20-400
22 à 400 mm
24 à 400 mm
28 à 400 mm
33 à 400 mm
Quantité:
108/carton
12/carton
160/carton
24/carton
288/carton
30/carton
48 / boîte
60/carton
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
30 pièces
48 pièces
60 pièces
Code produit. 11748739
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For long term storage and also offers protection for UV-sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Lined Caps are ideal for use when content integrity and UV protection is important.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Flacone col étroit type Boston
• Flacon Boston verre ambré
• Joint Poly-Seal™
Spécification
Capacité (métrique) 960 ml
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Amber
Matériau Glass
Quantité 12/carton
Couleur de bouchon Noir
Matériau de revêtement PolyCone
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Boston Round
Hauteur (métrique) 206 mm
Type de produit Boston Round Bottle
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33 à 400 mm
Diamètre (métrique) 94 mm
Type de bouchon Screw Cap
Distribution par le bouchon Oui