Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés sans bouchon
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Quantité:
108/carton
160/carton
288/carton
30/carton
60/carton
Conditionnement:
108 pièces
288 pièces
60 pièces
Description
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
- Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 960 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Amber |
| Matériau | Glass |
| Longueur (métrique) | 51mm |
| Quantité | 30/carton |
| Finition de col | 33-400 |
| Closure Included | No |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Boston Round |
| Afficher plus |