missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Flacon ambré

Code produit. 13171094
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13171094

Marque: Kartell™ 8301200

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le flacon ambré Kartell™ offre une protection contre les UV à son contenu en filtrant la lumière ultraviolette et bleue.

verre ambré, GL45, 2500 ml

Spécification

Couleur Ambré
Description Flacon ambré
Volume (métrique) 2 500 ml
À utiliser avec (équipement) Dosipet
Diamètre du filetage GL 45
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis