Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés à pré-nettoyage personnalisé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2,02 oz. |
| Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 24/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |