Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons blancs sans ouate en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col large
- Comprend un bouchon en polypropylène blanc sans revêtement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 28/R3 |
| Afficher plus |