Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec col vissant ajusté, ambré
Code produit. p-8000707
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Code produit. 12337128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ ambré avec col vissant ajusté en laboratoire comme flacon utilitaire pour milieux de laboratoire, y compris les solides et les liquides. Le col ajusté du flacon est doté d’un bouchon inviolable.
  • Avec bouchon inviolable Vistop en polypropylène blanc et revêtement en polycone
  • Verre sodocalcique ambré
  • Certification ISO
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 38,6mm
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40 boîte
Matériau de la vis Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement À cônes multiples
Certifications/Conformité ISO
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon
Joint de fermeture Polypropylène/SOR
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 38,6 mm
Type de bouchon Bouchon à vis