Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons phénoliques noirs
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7144760 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 16164367
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu
  • Dotés d’une large ouverture, ce qui les rend idéals pour une utilisation générale
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides photosensibles
  • Flacons de vitamines classiques pour le conditionnement pharmaceutique
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique