Learn More
Dowex™ 50WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328845
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11328845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13944.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex|r 50WX2 100-200 (H) est utilisé pour éliminer le calcium des échantillons aqueux. Il joue un rôle important dans les systèmes de distribution de médicaments.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12612-37-2
Numéro MDL MFCD00132722
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX2 100-200 (H)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.