Learn More
Dowex™ 50WX2 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358845
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11358845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13945.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) est utilisé comme catalyseur pour la monotétrahydropyranylation sélective de diols symétriques et pour la monoestérification sélective d’acides dicarboxyliques. Il est également utilisé pour éliminer le calcium des échantillons aqueux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12612-37-2
Numéro MDL MFCD00132722
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX2 200-400 (H)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.