Learn More
Amberlite™ IR-120, résine d’échangeuse de cations, pour chromatographie d’échange d’ions, type de gel (forme sodium, fortement acide), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Forme physique | Solide |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Numéro MDL | 132707 |
| Quantité | 500 g |