Learn More
Amberlite™ IRA-400(Cl), résine échangeuse d’ions, Alfa Aesar™
Code produit. 11303337
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
500g
Code produit. 11303337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017246.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-24-8
Formule moléculaire Styrene-DVB; Strongly basic gel type resin
Numéro MDL MFCD00132708
Specifications
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-400, ion exchange resin
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.