Learn More
Amberlite™ IRN-150, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Description
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amberlite IRN-150 |
| Forme physique | Billes |
| Odeur | Odorless |
| Formule moléculaire | Styrene-DVB |
| Numéro MDL | MFCD00145822 |
| Couleur | Ambré |
| Quantité | 500 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water,acids and bases. |
Sécurité et traitement
- Amberlite IRN-150, ion exchange resin
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Amberlite IRN-150, ion exchange resin