Läs mer
Amberlite XAD-1180, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts. Amberlite™ XAD1180N can be used as a polymeric adsorbent. The regeneration of this adsorbent has been effective in alkaline medium and tests have shown the adsorbent efficiently removes chromium from tannery waste water. Mainly used in the Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant polymérique pour composés hydrophobes : antibiotiques, vitamines, acides aminés, enzymes ; pour la purification : gallium, myxovirestines, acide phosphorique, sels de riboflavine. La résine Amberlite™ XAD1180N peut être utilisée comme adsorbant polymérique. La régénération de cet adsorbant s’est avérée efficace dans un milieu alcalin et des tests ont montré que l’adsorbant élimine efficacement le chrome des eaux usées des tanneries. Principalement utilisé dans la résine Amberlite XAD-1180 est une résine adsorbante polymérique qui est principalement utilisée dans la purification et la préparation de composés hydrophobes, la résine Amberlite XAD-1180 est une résine adsorbante polymérique qui est principalement utilisée dans la purification et la préparation de composés hydrophobes, la résine Amberlite XAD-1180 est une résine adsorbante polymérique qui est principalement utilisée dans la purification et la préparation de composés hydrophobes, la résine Amberlite XAD-1180 est une résine adsorbante polymérique qui est principalement utilisée dans la purification et la préparation de composés hydrophobes, la résine Amberlite XAD-1180 est une résine adsorbante polymérique qui est principalement utilisée dans la purification et la préparation de composés hydrophobes.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Amberlite XAD-1180 |
| Merck Index | 14,382 |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.