Learn More
Invitrogen™ Phénol acide:chloroforme, pH 4.5 (avec IAA, 125:24:1)
Code produit. p-4926885
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10544645
Marque: Invitrogen™ AM9722
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Aide à l’élimination de l’ADN (se répartit dans la phase organique), aide à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange dans les procédures d’extraction de l’ARN.
  • Participe à l’élimination de l’ADN (il se divise dans la phase organique), contribue à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange dans les procédures d’extraction de l’ARN
  • La préparation du phénol pour utilisation dans les applications de biologie moléculaire est une procédure chronophage et souvent dangereuse en raison de sa nature toxique et corrosive
  • Les phénols saturés, prémélangés d’Ambion™, dont la qualité a été contrôlée, sont prêts à l’emploi, ce qui élimine les problèmes de manipulation
  • Offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
  • Prémélangé et fourni à un ph de 4,5 ± 0,2
  • Conserver à 4°C ou -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phénols
Contenu et stockage Conserver à 4°C ou -20°C.
Type d’emballage Flacon
pH pH 4,5
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 400 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phenol, chloroform