Learn More
Invitrogen™ Acétat d’ammonium (5 M), exempt de RNase
Code produit. 10075664
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10075664
Marque: Invitrogen™ AM9071
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 5 M d’acétate de sodium est fournie dans un flacon de 500 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate d’ammonium
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 5 M
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide