Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
GREENER_CHOICE
Code produit. 15440984
Click to view available options
Volume:
2,2 mL
5,5 mL
22 mL
Quantité:
100 préparations
20 préparations
400 préparations
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15440984
Marque: Invitrogen™ A25599
Permet d’effectuer une analyse d’expression directement à partir de cellules de culture sans purification de l’ARN
Le format en une seule étape de la RT-PCR rationalise plus que jamais le flux de travail “de l’échantillon à la réponse” des cellules au CT sans compromettre la sensibilité et la spécificité et à une valeur extraordinaire.
  • Complet : le flux de travail optimisé comprend des réactifs de lyse cellulaire avec l’élimination de l’ADNg et le mélange Power SYBR Green 1-Step RT-PCR Master Mix en 1 étape
    Plus rapide : Préparation d’échantillons en 7 minutes, y compris le traitement par DNase, contre 30 à 60 minutes pour la purification d’ARN classique
  • Simple : 12 étapes au total (préparation d’échantillons et RT-PCR en temps réel combinés)
  • Robuste : Réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon ; résultats équivalents à ceux obtenus à partir d’ARN purifié
  • Étudiez plusieurs cibles par échantillon à un prix abordable
Produit accessoire : Le kit de contrôle SYBR Green Cells-to-CT a été conçu pour être utilisé avec les produits SYBR Green Cells-to-CT. Ce kit contient un set d’amorces de contrôle endogène (ACTB) pour normaliser la variabilité du chargement des échantillons et un contrôle XenoRNA artificiel, ainsi qu’un set d’amorces de contrôle TaqMan correspondant pour surveiller les effets de l’inhibition de la PCR.
Analyse de l’expression génétique & Génotypage, profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution de lyse de 22 ml, conserver entre 2 et 8°C
• 220 µl de Dnase I, conserver entre –5 et –30°C
• 2 x 1 ml de solution d’arrêt, conserver entre –5 e –30°C
• 20 ml de mélange de qPCR une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C
• 320 µl de mélange RT une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux
Gamme de produits Cells-to-CT™, Power SYBR™ Green
Type de produit Kit de qPCR en 1 étape
Quantité 400 préparations
À utiliser avec (application) Expression génétique
Type de réactif Lyse cellulaire
Type d’échantillon Cellule, ARN
Matériau de départ 10-100,000 Cells
Volume 22 mL