Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (15 mL) (racked)
Description
Tubes coniques fournis assemblés avec bouchons à vis verts. Produit certifié sans RNase ni DNase Les tubes disposent d’un espace d’écriture et de parois graduées pour faciliter l’étiquetage. Les tubes sont stériles, exempts de nucléases, apyrogènes et peuvent être traités en autoclave à 121°C. 500 tubes sont fournis, en rack. Chaque lot de tubes est certifié exempt de RNase et de DNase.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et des tissus animaux, isolement de l’ARN transcriptome, isolement de l’ARNm, isolement des micro-ARN
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 500 tubes |
| Stérilité | Stérile |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Ambion™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Exempt de DNase | Sans DNase, sans RNase |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |