Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC
Autoclavés, certifiés sans nucléase
66.50€ - 282.00€
Spécification
Qualité | Sans DNase, qualité pour biologie moléculaire, sans RNase |
---|---|
Conditionnement | Flacon(s) |
Traitement(s) | Traité au DEPC |
Méthode de purification | Autoclavé, filtré par membrane |
Gamme de produits | Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10289104
|
Invitrogen™
AM9915G |
1 x 100 ml |
66.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10197484
|
Invitrogen™
AM9920 |
1 x 500 ml |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597065
|
Invitrogen™
AM9906 |
10 x 50 ml |
198.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565405
|
Invitrogen™
AM9916 |
5 x 100 ml |
183.00€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419224
|
Invitrogen™
AM9922 |
1 x 1000 ml |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10514065
|
Invitrogen™
4387937 |
4 x 1000 ml |
282.00€
4000mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’eau traitée au DEPC Ambion est certifiée exempte de nucléase. L’eau traitée au DEPC est autoclavée avant et après le conditionnement afin de garantir la stérilité et l’inactivation du DEPC. Elle est soumise à un test rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Spécification
Sans DNase, qualité pour biologie moléculaire, sans RNase | |
Traité au DEPC | |
Ambion™ |
Flacon(s) | |
Autoclavé, filtré par membrane |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.