Learn More
Invitrogen™ dNTPs for cDNA Probe Synthesis (10 mM)
Description
Les dNTP Invitrogen pour la synthèse de sondes d’ADNc (10 mM) sont les mêmes solutions de désoxyribonucléotide triphosphate de haute qualité fournies dans le kit de synthèse d’ADNc de premier brin RETROscript™ pour RT-PCR (n° cat. AM1710). Ils sont soumis à des tests de nucléase rigoureux ainsi qu’à un dosage fonctionnel pour garantir des niveaux élevés d’incorporation. Fourni sous forme d’un ensemble de solutions de 10 mM dans quatre tubes individuels de 75 μl chacun.
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). |
| Concentration | 10 mM |
| À utiliser avec (application) | Transcription inverse |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 4 x 75 µl |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |